Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Benzylamine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Aminotoluene

B0406-25ML B0406-500ML
TCIAB0406-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0406-25ML TCIAB0406-500ML
Benzylamine ≥99.0% (par GC)
Benzylamine


Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 10
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
ONU: 2734
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d966ec0c434d78128a66ba5bb2532b683b255d6&vid=5a2ef831079114cc46ed36ba351e99971aa362be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..