Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B0409-5G
TCIAB0409-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB0409-5G
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Benzyl-4-methoxyaniline


Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Numéro MDL: MFCD00059298
Numéro CAS: 17377-95-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50bb58d323faff1dde571b069761c9e9bb79793&vid=c50bb58d323faff1dde571b069761c9e9bb79793&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité