Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyldimethylphenylammonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N,N-dimethylbenzenaminium chloride, Dimethylbenzylphenylammonium Chloride, Phenylbenzyldimethylammonium Chloride

B0416-25G
TCIAB0416-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB0416-25G
Benzyldimethylphenylammonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzyldimethylphenylammonium chloride


Formule: C₁₅H₁₈ClN
MW: 247,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031566
Numéro CAS: 3204-68-0
EINECS: 221-707-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 2.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité