Disulfure de dibenzyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0417-25G
TCIAB0417-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB0417-25G
Disulfure de dibenzyle ≥98.0% (par GC)
Disulfure de dibenzyle
Formule: C₁₄H₁₄S₂
Point d'ébullition: 142 - 148 °C (0,05 -rr)
Point de fusion: 62…67 °C
Densité: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004783
Numéro CAS: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 14,03013
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fcca2fca2c8b85bcc1bea493445f12d5dde494a&vid=3fcca2fca2c8b85bcc1bea493445f12d5dde494a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité