Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Benzyloxy)ethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0426-25ML B0426-250ML
TCIAB0426-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0426-25ML TCIAB0426-250ML
2-(Benzyloxy)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(Benzyloxy)ethanol


Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00002868
Numéro CAS: 622-08-2
EINECS: 210-719-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26467f4aeb1d68f57d63ebdc026a7bf98b695cb6&vid=26467f4aeb1d68f57d63ebdc026a7bf98b695cb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité