Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyltriméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide

B0428-25ML
TCIAB0428-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0428-25ML
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Benzyltriméthylammonium hydroxyde


Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77c85594db183fb61a578e2980700b6096a3176&vid=a56d35b807a42667994b17114ec3b1dbf0feefb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité