Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Benzyloxy-DL-tryptophan ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Trp(5-OBzl)-OH

B0430-100MG
TCIAB0430-100MGEA 118 EUR InStock
TCIAB0430-100MG
5-Benzyloxy-DL-tryptophan ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Benzyloxy-DL-tryptophan


Formule: C₁₈H₁₈N₂O₃
MW: 310,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037968
Numéro CAS: 1956-25-8
EINECS: 217-798-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité