Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B0436-25ML
TCIAB0436-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0436-25ML
2-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Benzylpyridine


Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 277°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006352
Numéro CAS: 101-82-6
EINECS: 202-979-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6eb3790285bfcaeb899bae13851abb9340e59fe&vid=d6eb3790285bfcaeb899bae13851abb9340e59fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité