Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0437-25ML
TCIAB0437-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0437-25ML
4-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC)
4-Benzylpyridine


Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 115°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006443
Numéro CAS: 2116-65-6
EINECS: 218-319-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b535426e0ce3329f8855b0ba94116d5fabd4fddf&vid=b535426e0ce3329f8855b0ba94116d5fabd4fddf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité