Sulfure de dibenzyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0440-25G
TCIAB0440-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0440-25G
Sulfure de dibenzyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de dibenzyle
Formule: C₁₄H₁₄S
MW: 214,33 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1,0712 g/cm³ (50 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004784
Numéro CAS: 538-74-9
EINECS: 208-703-6
ADR: 9,
Merck Index: 14,01145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bd8fc21110c9bf9a6e10a87a97f9d3a4d0049c6&vid=1bd8fc21110c9bf9a6e10a87a97f9d3a4d0049c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité