Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de S-benzylthiouronium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzyl carbamimidothioate hydrochloride

B0442-25G
TCIAB0442-25GEA 154 EUR InStock
TCIAB0442-25G
Chlorure de S-benzylthiouronium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de S-benzylthiouronium


Formule: C₈H₁₁ClN₂S
MW: 202,7043 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012583
Numéro CAS: 538-28-3
EINECS: 208-688-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dc8c90607af8825010e91685f4522f904587ef7&vid=6dc8c90607af8825010e91685f4522f904587ef7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité