Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzylurée ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

B0449-25G
TCIAB0449-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB0449-25G
Benzylurée ≥98.0% (sur base azote total)
Benzylurée


Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007951
Numéro CAS: 538-32-9
EINECS: 208-689-1
Merck Index: 14,01147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d247b8cc74ba57dc63f649a73551cbdc9f277a&vid=41d247b8cc74ba57dc63f649a73551cbdc9f277a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité