Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Beryllon II

Fournisseur: TCI
Attention

B0452-1G
TCIAB0452-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0452-1G
Beryllon II
Beryllon II


Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₅S₄
Numéro MDL: MFCD00046409
Numéro CAS: 51550-25-5
EINECS: 257-273-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 544.0 to 548.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (H2O, 544.0 to 548.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 15.0 %
Ignition residue (Sulfate) 36.5 to 40.0% (after drying)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité