Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylique ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B0480-10G
TCIAB0480-10GEA 149 EUR InStock
TCIAB0480-10G
Alcool 4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylique ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Alcool 4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylique


Formule: C₁₇H₂₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00008313
Numéro CAS: 119-58-4
EINECS: 204-335-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4b1ee35c5d62bb70f3f101e83db9630816d8f&vid=2eb4b1ee35c5d62bb70f3f101e83db9630816d8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité