Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2,4-dinitrophenyl)disulphide ≥80.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2',4,4'-Tetranitrodiphenyl Disulphide

B0487-25G
TCIAB0487-25GEA 130 EUR InStock
TCIAB0487-25G
Bis(2,4-dinitrophenyl)disulphide ≥80.0% (par HPLC)
Bis(2,4-dinitrophenyl)disulphide


Formule: C₁₂H₆N₄O₈S₂
MW: 398,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059178
Numéro CAS: 2217-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité