Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Di-(hydroxyéthyl-2)-chlor-3-aniline ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[(3-Chlorophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethanol

B0490-25G
TCIAB0490-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0490-25G
N,N-Di-(hydroxyéthyl-2)-chlor-3-aniline ≥90.0% (par GC)
N,N-Di-(hydroxyéthyl-2)-chlor-3-aniline


Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00002852
Numéro CAS: 92-00-2
EINECS: 202-115-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0459d176c49e3e1e641a41471aa735f7737cdc&vid=af0459d176c49e3e1e641a41471aa735f7737cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité