Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de bis(4-nitrophényle) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide

B0504-25G
TCIAB0504-25GEA 228 EUR InStock
TCIAB0504-25G
Disulfure de bis(4-nitrophényle) ≥97.0% (par GC)
Disulfure de bis(4-nitrophényle)


Formule: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003573
Numéro CAS: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fecff96126269d34ba4089b8fbfd8306da6f7f1&vid=7fecff96126269d34ba4089b8fbfd8306da6f7f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 181.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité