Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2(3H)-Benzoxazolone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B0506-25G
TCIAB0506-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0506-25G
2(3H)-Benzoxazolone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2(3H)-Benzoxazolone


Formule: C₇H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00005716
Numéro CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2b3057dafb5c07bae252ba0ec52853db451bb4f&vid=f2b3057dafb5c07bae252ba0ec52853db451bb4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité