N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 25% dans l'acétonitrile Réactif de triméthylsilylation, pour les composés NH₂
Fournisseur: TCI
Danger
B0510-12ML
TCIAB0510-12MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0510-12ML
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 25% dans l'acétonitrile Réactif de triméthylsilylation, pour les composés NH₂
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1005f7d84336f89772ac9abdb5cf250c3fe65ad&vid=4c01c12c82bc4baef251bed014de3f68f39fbd8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité