Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trioctadecyl borate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B0523-25G
TCIAB0523-25GEA 102 EUR InStock
TCIAB0523-25G
Trioctadecyl borate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Trioctadecyl borate


Formule: C₅₄H₁₁₁BO₃
Point d'ébullition: 343°C
Numéro MDL: MFCD00026677
Numéro CAS: 5337-41-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C
Solubility in hot Toluene within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité