Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobutanoyle bromure ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromobutanoyl bromide

B0566-25G
TCIAB0566-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB0566-25G
2-Bromobutanoyle bromure ≥97.0% (par GC)
2-Bromobutanoyle bromure


Formule: C₄H₆Br₂O
MW: 229,90 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00000154
Numéro CAS: 26074-52-2
EINECS: 247-441-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité