Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromméquat-bromure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromocholine Bromide, (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide, Bromocholine bromide, 2-Bromoethyltrimethylammonium bromide

B0577-25G
TCIAB0577-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB0577-25G
Bromméquat-bromure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Bromméquat-bromure


Formule: BrCH₂CH₂N(CH₃)₃Br
MW: 246,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011865
Numéro CAS: 2758-06-7
EINECS: 220-419-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d3552df358eff85194602890db0ec421f5dfca5&vid=4d3552df358eff85194602890db0ec421f5dfca5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité