Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert de bromocrésol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH

Fournisseur: TCI

B0579-500ML
TCIAB0579-500MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0579-500ML
Vert de bromocrésol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Vert de bromocrésol


Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 14,01386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c3af646275f1ebfc9a2098b52685e1b5751dd21&vid=352c31c2f254c75ad75de0f3781aed4a6d5cece1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Transition interval (pH) (yellow)3.8 to 5.4 (blue)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité