Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (±)-4-bromomandelique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid

B0609-5G
TCIAB0609-5GEA 112 EUR InStock
TCIAB0609-5G
Acide (±)-4-bromomandelique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (±)-4-bromomandelique


Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Numéro MDL: MFCD00004232
Numéro CAS: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 14,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f7e4f0cf0aeda2ec20fc5cbea923c02e8d1b296&vid=4f7e4f0cf0aeda2ec20fc5cbea923c02e8d1b296&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité