Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-2-méthylbutane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0612-25G
TCIAB0612-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB0612-25G
2-Bromo-2-méthylbutane ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-2-méthylbutane


Formule: C₅H₁₁Br
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Densité: 1,2439 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000127
Numéro CAS: 507-36-8
EINECS: 208-071-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e12ce957588a23f96574f6aea4fbdc82627330&vid=39e12ce957588a23f96574f6aea4fbdc82627330&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité