Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-naphtol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene

B0620-25G
TCIAB0620-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB0620-25G
1-Bromo-2-naphtol ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-naphtol


Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…81 °C
Numéro MDL: MFCD00003869
Numéro CAS: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42fdc9528be3efda9304a125871f4d0cf3bc52c0&vid=42fdc9528be3efda9304a125871f4d0cf3bc52c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité