Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-bromooctanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B0627-25G
TCIAB0627-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB0627-25G
Acide 2-bromooctanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromooctanoïque


Formule: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,11 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00004219
Numéro CAS: 2623-82-7
EINECS: 220-079-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité