Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromopyridine ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with copper chip

B0651-25G B0651-100G
TCIAB0651-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0651-25G TCIAB0651-100G
3-Bromopyridine ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Bromopyridine


Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006373
Numéro CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&vid=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité