Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Bromostyrène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0655-25G
TCIAB0655-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB0655-25G
β-Bromostyrène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
β-Bromostyrène


Formule: C₈H₇Br
Point d'éclair: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000185
Numéro CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af305f8708589f4d95e214434b812500f1e762b2&vid=cc648c9db974c5caba5c7dd5bc6bf630c027d212&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0% (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité