Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de bromothymol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH

Fournisseur: TCI

B0658-500ML
TCIAB0658-500MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0658-500ML
Bleu de bromothymol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Bleu de bromothymol


Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=044cede486238cd5b9388b7e9abc3ebcaa13062d&vid=10802eba72013fb7626d7020bfce5422b869e487&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)
pH 5.0 to 7.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité