Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0665-25G
TCIAB0665-25GEA 119 EUR InStock
TCIAB0665-25G
5-Bromouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromouracile


Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00006017
Numéro CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d7d008cf3a374db562a5222a07de8e7c1b5811c&vid=2d7d008cf3a374db562a5222a07de8e7c1b5811c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité