Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (±)-2-bromoisovalérique ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3-methylbutyricacid, 2-Bromo-3-methylbutyric acid

B0668-25G
TCIAB0668-25GEA 172 EUR InStock
TCIAB0668-25G
Acide (±)-2-bromoisovalérique ≥90.0% (par GC)
Acide (±)-2-bromoisovalérique


Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004210
Numéro CAS: 565-74-2
EINECS: 209-291-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01422
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=157276b8bf5ec4aa861d0a07e93554af1d781823&vid=157276b8bf5ec4aa861d0a07e93554af1d781823&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité