Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Brucine sulphate heptahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour l'analyse des nitrates

Fournisseur: TCI
Danger

B0672-25G
TCIAB0672-25GEA 66 EUR InStock
TCIAB0672-25G
Brucine sulphate heptahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour l'analyse des nitrates
Brucine sulphate heptahydrate


Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄
MW: 887,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013472
Numéro CAS: 60583-39-3
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01455
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité