Disodium-1,4-butanedisulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Butanedisulphonic Acid Disodium Salt, Sodium butane-1,4-disulphonate
B0676-10G
TCIAB0676-10GEA 229 EUR InStock
TCIAB0676-10G
Disodium-1,4-butanedisulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium-1,4-butanedisulphonate
Formule: C₄H₁₀O₆S₂
MW: 262,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059839
Numéro CAS: 36589-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
Sodium Sulfate max. 1.0 % (calcd.on dried substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité