Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0706-25ML B0706-500ML
TCIAB0706-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0706-25ML TCIAB0706-500ML
tert-Butanol ≥99.0% (par GC)
tert-Butanol


Formule: (CH₃)₃COH
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: 25.3 °C
Densité: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
ONU: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&vid=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité