Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B0711-25ML
TCIAB0711-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAB0711-25ML
N-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Butylaniline


Formule: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: –14.4 °C
Densité: 0,9342 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00035798
Numéro CAS: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
ONU: 2738
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16fe364771b1a55e1d936b0f10a71f25e8a4eed&vid=d16fe364771b1a55e1d936b0f10a71f25e8a4eed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité