Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

sec-Butylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0714-25ML
TCIAB0714-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0714-25ML
sec-Butylbenzène ≥99.0% (par GC)
sec-Butylbenzène


Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –83°C
Densité: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009329
Numéro CAS: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
ONU: 2709
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a32b20b569e1f620f027a08352bf8451384f8518&vid=c98c7a024f49af725ea52e3c9e1d3a936330597d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité