Butyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0729-5ML
TCIAB0729-5MLEA 124 EUR InStock
TCIAB0729-5ML
Butyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Butyl methyl sulphide
Formule: C₅H₁₂S
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00015256
Numéro CAS: 628-29-5
EINECS: 211-034-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité