Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-tert-Butylphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0734-25ML
TCIAB0734-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0734-25ML
2-tert-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butylphénol


Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0,9823 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002223
Numéro CAS: 88-18-6
EINECS: 201-807-2
ONU: 3145
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=add85be675e0a1dd4755643b13610caeeae1a18d&vid=f2acad02b48d3cd1ff0d577c3f1558fec213367e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité