Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Butylphtalimide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Butylisoindoline-1,3-dione, N-(n-Butyl)phthalimide

B0736-25G
TCIAB0736-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB0736-25G
N-Butylphtalimide ≥98.0% (par GC)
N-Butylphtalimide


Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039695
Numéro CAS: 1515-72-6
EINECS: 216-157-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f1368267f1a89babf2d2402d43e2ccf7d56f31c&vid=6f1368267f1a89babf2d2402d43e2ccf7d56f31c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité