Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0762-25ML
TCIAB0762-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0762-25ML
Butyrate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)
Butyrate d'isopropyle


Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00009390
Numéro CAS: 638-11-9
EINECS: 211-320-7
ONU: 2405
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348cb2a01cf9263ce7731d20ba8680d280b9aea4&vid=348cb2a01cf9263ce7731d20ba8680d280b9aea4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité