Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de butyrylcholine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Butyryloxyethyl)trimethylammonium iodide

B0772-1G
TCIAB0772-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0772-1G
Iodure de butyrylcholine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de butyrylcholine


Formule: H₃C(CH₂)₂C(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 301,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038730
Numéro CAS: 2494-56-6
EINECS: 219-666-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7366efa568e44a456de12837b686a2e21a880081&vid=7366efa568e44a456de12837b686a2e21a880081&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité