Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de butyle et d'éthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0776-25ML
TCIAB0776-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAB0776-25ML
Oxyde de butyle et d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Oxyde de butyle et d'éthyle


Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00009455
Numéro CAS: 628-81-9
EINECS: 211-055-7
ONU: 1179
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adc3a6637aa66d5cf3bba70c1f8ffa45fc6b0c37&vid=adc3a6637aa66d5cf3bba70c1f8ffa45fc6b0c37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité