Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate

Fournisseur: TCI

B0780-25G
TCIAB0780-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0780-25G
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate


Formule: C₁₈H₁₈N8·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012977
Numéro CAS: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Merck Index: 14,01253
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9e43be9b9e7ac38e52c13fff5f674671f23ce2&vid=ff9e43be9b9e7ac38e52c13fff5f674671f23ce2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 457.0 to 463.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (H2O, 457.0 to 463.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité