Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(acetoacetyl)-o-toluidine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Naphthol AS-G, Azoic Coupling Component 5, N,N'-Bis(acetoacetyl)-3,3'-dimethylbenzidine

B0788-25G
TCIAB0788-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB0788-25G
N,N'-Bis(acetoacetyl)-o-toluidine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Bis(acetoacetyl)-o-toluidine


Formule: C₂₂H₂₄N₂O₄
MW: 380,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026248
Numéro CAS: 91-96-3
EINECS: 202-111-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité