Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert brillant

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate

B0789-25G
TCIAB0789-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0789-25G
Vert brillant
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium


Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
Merck Index: 14,01374
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3cf2e647884c4c96a35cd5b9a31a3459787257d&vid=f3cf2e647884c4c96a35cd5b9a31a3459787257d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 626.0 to 632.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 2,000 (EtOH (50%), 626.0 to 632.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité