Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Erioglaucine disodium salt

Fournisseur: TCI

B0790-25G
TCIAB0790-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB0790-25G
Erioglaucine disodium salt
Erioglaucine disodium salt


Formule: C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃
Numéro MDL: MFCD00012141
Numéro CAS: 3844-45-9
EINECS: 223-339-8
Merck Index: 14,01373
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cf613e7cb0011564aee1c22fe5e8f33bd28ceb8&vid=0cf613e7cb0011564aee1c22fe5e8f33bd28ceb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 627.0 to 631.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance min. 0.350 (2.5mg/L, 0.02mol/L AcONH4 sol., 627.0 to 631.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité