Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acid green 9

Fournisseur: TCI
Synonyms: Brilliant Milling Green, Alizarin Green, Patent Green, Brilliant Acid Green

B0791-25G
TCIAB0791-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB0791-25G
Acid green 9
Acid green 9


Formule: C₃₇H₃₅ClN₂O₆S₂
MW: 725,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050440
Numéro CAS: 4857-81-2
EINECS: 225-458-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 633.0 to 637.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 633.0 to 637.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité