Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Betulin ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0803-100MG
TCIAB0803-100MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB0803-100MG
Betulin ≥97.0% (par GC)
Betulin


Formule: C₃₀H₅₀O₂
Numéro MDL: MFCD00016802
Numéro CAS: 473-98-3
EINECS: 207-475-5
Merck Index: 14,01189
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +21.0 deg (C=2, Pyridine)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité