Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoforme ≥99.0% (par GC) stabilisé pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)

B0806-100ML
TCIAB0806-100MLEA 355 EUR InStock
TCIAB0806-100ML
Bromoforme ≥99.0% (par GC) stabilisé pour spectrophotométrie
Bromoforme


Formule: Br₃CH
Point d'ébullition: 149,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9.2 °C
Densité: 2,8912 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000128
Numéro CAS: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
ONU: 2515
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01420
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba58ec613ed831d137882bde68312054e1b7f96c&vid=ee9f2411418c48939741d145d3f6444ded2aa445&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (360nm) max. 0.300
Absorbance (370nm) max. 0.100
Absorbance (380nm) max. 0.050

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité